Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
AB5541
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Sinonimo/i:
GFAP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-proteina fibrillare acida della glia, Chemicon®, from chicken
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, bovine, pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Descrizione generale
La proteina fibrillare acida della glia (GFAP) è un filamento intermedio di tipo III. I filamenti intermedi di questo tipo sono costituiti da tre domini, il più conservato dei quali è un dominio a bastoncino. La sequenza specifica che codifica per questa regione della proteina può differire nei diversi geni dei filamenti intermedi delle proteine di tipo III, tuttavia la struttura della proteina è altamente conservata. La GFAP è il costituente principale dei filamenti intermedi negli astrociti e agisce come marcatore cellulospecifico che distingue tra astrociti differenziati e altre cellule della glia durante lo sviluppo del sistema nervoso centrale. La GFAP si trova anche nell′epitelio del cristallino, nelle cellule epatiche di Kupffer, in alcune cellule dei tumori delle ghiandole salivari ed è stata reperita anche negli eritrociti.
Specificità
Non sono state testate altre specie.
Prevista reattività crociata con la proteina di bovino e suino.
Proteina acida fibrillare della glia (GFAP). Reagisce sia con la proteina nativa che con quella ricombinante.
Immunogeno
GFAP bovina purificata.
Applicazioni
Immunoistochimica (paraffina):
immagini rappresentative ottenute con un precedente lotto. Fotografia di una colorazione ottimale con recupero degli epitopi in tampone citrato: cervello umano.
Immunocitochimica:
diluizione 1:200-1:1.000 su cellule di colture tissutali fissate per un minuto in formalina al 3,7% e un minuto in metanolo a -20°C.
Western blotting:
1:100-1:500 usando rivelazione in ECL. Riconosce una banda a 55 kDa. Può reagire anche con una banda a 50 kDa.
Immunoistochimica:
diluizione 1:100- 1:500 su sezioni di tessuto congelato. Fissativo consigliato: paraformaldeide al 4%.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
DISTRIBUZIONE DELLA COLORAZIONE:
l′anticorpo colora in modo nettamente definito i filamenti citoplasmatici di cellule astrogliali in colture tissutali. Colora i processi degli astrociti in sezioni di tessuti cerebrali.
Questo anticorpo anti-proteina fibrillare acida della glia è convalidato per l′uso nelle analisi di IC, IH, IH(P) e WB per la rivelazione della GFAP.
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cervello di topo.
Saggio di Western blotting: la diluizione 1:1.000 di questo lotto ha rilevato la proteina fibrillare acida della glia in 10 μg di lisato di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
55 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1031; 04-1062
Stato fisico
Anticorpo policlonale di pollo purificato, in tampone contenente PBS con azoturo di sodio 0,02%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per un anno dalla data di ricevimento a -20°C in aliquote non diluite. Non conservare in un congelatore a sbrinamento automatico.
Raccomandazioni per la manipolazione:
Dopo il primo scongelamento e prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Astrociti, astrocitomi, cellule staminali neurali.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Poli-L-ornitina mol wt 30,000-70,000
Sigma-Aldrich
P3655
Poli-L-ornitina
Laminina 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
L2020
Laminina
Tanycyte-like cells form a blood-cerebrospinal fluid barrier in the circumventricular organs of the mouse brain.
Langlet, F; Mullier, A; Bouret, SG; Prevot, V; Dehouck, B
The Journal of Comparative Neurology null
In vivo MRI analysis of an inflammatory injury in the developing brain.
Lodygensky, GA; West, T; Stump, M; Holtzman, DM; Inder, TE; Neil, JJ
Brain, behavior, and immunity null
Diffusion characteristics associated with neuronal injury and glial activation following hypoxia-ischemia in the immature brain.
Lodygensky, GA; West, T; Moravec, MD; Back, SA; Dikranian, K; Holtzman, DM; Neil, JJ
Magn. Reson. in Med. null
Increased atypical PKC expression and activity in the phrenic motor nucleus following cervical spinal injury.
Guenther, CH; Windelborn, JA; Tubon, TC; Yin, JC; Mitchell, GS
Experimental neurology null
Taurine in drinking water recovers learning and memory in the adult APP/PS1 mouse model of Alzheimer's disease.
Kim, HY; Kim, HV; Yoon, JH; Kang, BR; Cho, SM; Lee, S; Kim, JY; Kim, JW; Cho, Y; Woo, J; Kim, Y
Scientific Reports null