SAB2702364
Monoclonal Anti-Iba1 antibody produced in mouse
clone GT10312, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
AIF-1, IBA1, IRT-1, IRT1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT10312, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
17kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
2.03mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1000
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AIF1(199)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- in the double immunofluorescence
- in the immunofluorescence
- in immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)