N6287
Nutlin-3
≥98% (HPLC), powder, Mdm2 antagonist
Sinonimo/i:
(±)-4-[4,5-Bis(4-chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxy-phenyl)-4,5-dihydro-imidazole-1-carbonyl]-piperazin-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nutlin-3, ≥98% (HPLC), powder
ligand
nutlin-3
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
Roche
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1CC(NCC1)=O)N2C(C3=CC=C(Cl)C=C3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=C(OC(C)C)C=C(OC)C=C5
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m1/s1
BDUHCSBCVGXTJM-IZLXSDGUSA-N
Applicazioni
- as a drug to stimulate p53 functions in gene transfer experiment
- to inject worms to verify the prevalent role of translationally controlled tumor protein (TCTP) in posterior amputated E. eugeniae
- as a p53 activator in cyclotherapy studies
- as an mdm2 inhibitor to know its effect on p53 levels, cleaved caspase 3 and Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) cleavage
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?