Documenti fondamentali
CLS3814
Flaconi per coltura cellulare ad adesione ultra-bassa Corning®
Ultra-Low attachment 75cm2 rectangular canted cell culture flask, vent cap, sterile, 24/cs
Sinonimo/i:
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
Materiali
U-bottom flask
canted neck flask
high-density polyethylene cap (vent)
polystyrene
rectangular flask
vent cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 24
pack of 4
Produttore/marchio commerciale
Corning 3814
Volume massimo
60 mL
Area superficiale
75 cm2
Volume d’esercizio
15-22.5 mL
Tipo di binding
low binding surface
Descrizione generale
La superficie ad adesione ultrabassa Corning è costituita da uno strato di idrogel a legame covalente, idrofilico e a carica neutra. Poiché le proteine e altre biomolecole vengono adsorbite passivamente sulle superfici tramite interazioni idrofobiche e ioniche, questa superficie di idrogel inibisce naturalmente l′immobilizzazione aspecifica sfruttando queste forze e inibendo così la successiva adesione cellulare.
Questa superficie ad adesione ultra bassa ha dimostrato di inibire efficacemente l′adesione di cellule MDCK, VERO e C6 dipendenti dall′ancoraggio per il periodo di tempo necessario a ottenere la crescita delle cellule confluenti sulla superficie di controllo (polistirene trattato per colture di tessuti standard). Questa superficie ha inoltre dimostrato di prevenire l′adesione e l′attivazione di macrofagi e neutrofili.
I tappi dotati di sfiato contengono una membrana non bagnabile da 0,2 μm, sigillata sul tappo, che assicura il costante scambio di gas sterile e riduce al minimo il rischio di contaminazione. Questi tappi sono fortemente consigliati per l′uso in tutti gli incubatori a CO2, specialmente in caso di utilizzo prolungato. I flaconi con collo inclinato agevolano il versamento e migliorano l′accesso per le operazioni di raschiatura o inserimento della pipetta. I flaconi rettangolari sono dotati di una rampa che si estende dal fondo al collo inclinato e agevola il versamento e l′accesso della pipetta. Presentano inoltre una sezione anti-ribaltamento per una maggiore stabilità. La superficie è non citotossica, biologicamente inerte e non degradabile.
Caratteristiche e vantaggi
  • Prodotto con polistirene vergine otticamente chiaro
  • La superficie ad adesione ultra bassa è dotata di uno strato di idrogel a legame covalente che inibisce efficacemente l′adesione cellulare e riduce al minimo l′assorbimento delle proteine e l′attivazione enzimatica e cellulare.
  • La superficie è non citotossica, biologicamente inerte e non degradabile.
  • Numeri di lotto per maggiore tracciabilità
  • Integrità testata al 100%
  • Sterilizzato mediante irradiazione γ e certificato apirogeno.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)