Key Documents
CLS3471
Piastra multipozzetto a bassissima adesione Corning® Costar®
size 6 well, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Sinonimo/i:
6 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
clear
clear wells
flat bottom clear
polystyrene
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: flat bottom, clear
Confezionamento
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3471
Misura
6 well
Area superficiale
9.5 cm2 , cell growth area (cm2)
Volume pozzetto
16.8 mL
Volume di lavoro pozzetto
1.9-2.9 mL
Pozzetti
6 wells
Colore
clear
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Piastre multipozzetto ad adesione ultra-bassa Corning Costar
  • Le piastre ad adesione ultra-bassa sono dotate di uno strato di idrogel legato in modo covalente che inibisce efficacemente l′adesione cellulare.
  • La superficie riduce al minimo l′assorbimento delle proteine, l′attivazione degli enzimi e l′attivazione cellulare.
  • La superficie è non citotossica, biologicamente inerte e non degradabile.
  • I coperchi non reversibili con anelli di condensazione riducono la contaminazione.
  • Sono presenti codici alfanumerici individuali per l′identificazione dei pozzetti.
  • La base uniforme permette di impilare facilmente le piastre.
  • Il prodotto è sterilizzato mediante irradiazione gamma ed è certificato apirogeno.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Visita l’Archivio dei documenti
Angelo Canciello et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 135-135 (2020-04-08)
Amniotic membrane (AM) is considered an important medical device with many applications in regenerative medicine. The therapeutic properties of AM are due to its resistant extracellular matrix and to the large number of bioactive molecules released by its cells. An
Articoli
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.