Documenti fondamentali
CLS3474
Piastra multipozzetto a bassissima adesione Corning® Costar®
size 96 well, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
clear
flat bottom clear
polystyrene
round wells
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: flat bottom, clear
Confezionamento
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3474
Misura
96 well
Area superficiale
0.32 cm2 , cell growth area (cm2)
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Pozzetti
96 wells
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
(Ultra-Low Attachment)
Descrizione generale
Piastre multipozzetto ad adesione ultra-bassa Corning Costar
  • Le piastre ad adesione ultra-bassa sono dotate di uno strato di idrogel legato in modo covalente che inibisce efficacemente l′adesione cellulare.
  • La superficie riduce al minimo l′assorbimento delle proteine, l′attivazione degli enzimi e l′attivazione cellulare.
  • La superficie è non citotossica, biologicamente inerte e non degradabile.
  • I coperchi non reversibili con anelli di condensazione riducono la contaminazione.
  • Sono presenti codici alfanumerici individuali per l′identificazione dei pozzetti.
  • La base uniforme permette di impilare facilmente le piastre.
  • Il prodotto è sterilizzato mediante irradiazione gamma ed è certificato apirogeno.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Haitang Yang et al.
Cancers, 12(8) (2020-08-23)
Background: Malignant pleural mesothelioma (MPM) is driven by the inactivation of tumor suppressor genes (TSGs). An unmet need in the field is the translation of the genomic landscape into effective TSG-specific therapies. Methods: We correlated genomes against transcriptomes of patients'
Gianpaolo Zarletti et al.
Viruses, 12(11) (2020-11-12)
Knowledge of the antibody-mediated immune response to SARS-CoV-2 is crucial to understand virus immunogenicity, establish seroprevalence, and determine whether subjects or recovered patients are at risk for infection/reinfection and would therefore benefit from vaccination. Here, we describe a novel and
Shiny Amala Priya Rajan et al.
Acta biomaterialia, 106, 124-135 (2020-02-19)
Current drug development techniques are expensive and inefficient, partially due to the use of preclinical models that do not accurately recapitulate in vivo drug efficacy and cytotoxicity. To address this challenge, we report on an integrated, in vitro multi-organoid system