CLS3367
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
round bottom clear
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Produttore/marchio commerciale
Corning 3367
Confezionamento
pkg of Individually wrapped
Misura
96 wells
Volume pozzetto
330 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)