Documenti fondamentali
CLS3472
Corning® Transwell® 24 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round , clear polystyrene plate, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 12, pack of 6, 48 ea
Sinonimo/i:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Nome del prodotto
Inserti per colture cellulari Corning® Transwell® con membrana in poliestere, 6.5 mm Transwell with 3.0 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 3472
Volume di lavoro inserto
0.1 mL
Diam. membrana
6.5 mm
Spessore membrana
10 μm
Misura
24 wells
Area superficiale
0.33 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
0.6 mL
Colore
clear
Dimensione pori
3.0 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli inserti per coltura cellulare Transwell sono dispositivi di supporto permeabili, pratici e di semplice utilizzo per lo studio delle linee cellulari dipendenti e indipendenti dall′ancoraggio. Sono caratterizzati da una membrana in poliestere sottile, da 10 mm, trasparente al microscopio, trattata per l′utilizzo con colture tissutali per favorire l′adesione e la crescita cellulare.
Fornisce un'eccellente visibilità delle cellule al microscopio a contrasto di fase e rende possibile lo studio della formazione dei monostrati di cellule e della vitalità cellulare.
  • 10μm thick transparent polyester membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 4 plates per case
  • Excellent visibility under phase contrast microscopy
  • Sterilized by gamma radiation
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marc P Hübner et al.
PLoS neglected tropical diseases, 14(7), e0008427-e0008427 (2020-07-07)
A major impediment to eliminate lymphatic filariasis and onchocerciasis is the lack of effective short-course macrofilaricidal drugs or regimens that are proven to be safe for both infections. In this study we tested oxfendazole, an anthelmintic shown to be well
Liam M Ashander et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(14), 4652-4660 (2019-11-20)
Retinal damage in ocular toxoplasmosis reflects Toxoplasma gondii-induced cell lysis and reactive inflammation. Human retinal histopathology demonstrates the presence of neutrophils, but activities of this leukocyte subset are unstudied. We conducted in vitro experiments to evaluate roles for neutrophils as
Youssef Abdalla et al.
Journal of nanobiotechnology, 19(1), 60-60 (2021-02-28)
Approximately 80% of brain tumours are gliomas. Despite treatment, patient mortality remains high due to local metastasis and relapse. It has been shown that transferrin-functionalised porous silicon nanoparticles (Tf@pSiNPs) can inhibit the migration of U87 glioma cells. However, the underlying
Janet L Markman et al.
Nature communications, 11(1), 1613-1613 (2020-04-03)
In men, the incidence of melanoma rises rapidly after age 50, and nearly two thirds of melanoma deaths are male. The immune system is known to play a key role in controlling the growth and spread of malignancies, but whether
Christoph Malkmus et al.
PLoS neglected tropical diseases, 14(11), e0008503-e0008503 (2020-11-06)
Onchocerciasis also known as river blindness is a neglected tropical disease and the world's second-leading infectious cause of blindness in humans; it is caused by Onchocerca volvulus. Current treatment with ivermectin targets microfilariae and transmission and does not kill the