Documenti fondamentali
CLS3420
Corning® Transwell® 44 cm2 , cell growth area, 13 mL , 100 mm , dish, 9 mL , 75 mm plate inserts
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 12, Tissue Culture (TC)-treated surface
Sinonimo/i:
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
product name
Inserti per coltura cellulare Corning® Transwell® con membrana in policarbonato, 75 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 12/cs
Materiali
clear polystyrene (plate or dish)
polycarbonate membrane
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 1
case of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 3420
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Volume di lavoro inserto
9 mL
Diam. membrana
75 mm
Area superficiale
44 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
13 mL
Pozzetti
100 mm , dish
Colore
translucent
Dimensione pori
3.0 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
  • 10μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Each insert is packaged in a 100mm dish, 12 inserts per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterilized by gamma radiation
Gli inserti per coltura cellulare Transwell sono dispositivi di supporto permeabili, pratici e di semplice utilizzo per lo studio delle linee cellulari dipendenti e indipendenti dall′ancoraggio. Sono dotati di una sottile membrana in policarbonato trasparente da 10 μm, disponibile con pori di varia grandezza. Gli inserti Transwell sono trattati per consentire un′adesione cellulare ottimale. Le cellule devono essere colorate per favorirne la visibilità. La membrana in PC è compatibile con la maggior parte dei fissativi e dei coloranti organici.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.