CLS430167
Piastre per coltura con trattamento per coltura tissutale Corning®
D × H 100 mm × 20 mm
Sinonimo/i:
petri dish
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NA.75
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
round
Sterilità
sterile
impiego
11.0-16.5 mL (Optimal culture medium volume)
Confezionamento
sleeve of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 430167
D × alt.
100 mm × 20 mm
Area superficiale
55 cm2
Descrizione generale
I prodotti trattati per coltura tissutale Corning® sono sottoposti a modificazioni superficiali mediante processi come la scarica corona o il trattamento al plasma di gas. Questa modificazione rende la superficie idrofilica e carica negativamente, pronta per l′aggiunta di terreno.
Applicazioni
Le piastre per coltura con trattamento per coltura tissutale Corning®
Caratteristiche e vantaggi
- Prodotte da polistirene vergine otticamente trasparente
- Trattate per un attaccamento ottimale delle cellule
- Sterilizzate mediante irraggiamento gamma e certificate non pirogeniche
- Il profilo sagomato consente di impilarle per facilitarne l′impiego manuale e il trasporto
- Il coperchio è dotato di sfiati per consentire uno scambio costante di gas
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)