SML0580
Nutlin-3a
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(-)-4-(4,5-Bis(4-chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-carbonyl)piperazin-2-one, (-)-Nutlin-3, 4-[[(4S,5R)-4,5-Bis(4-chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydroimidazol-1-yl]carbonyl]piperazin-2-one, 4-[[(4S,5R)-4,5-Bis(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-2-[4-methoxy-2-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-imidazol-1-yl]carbonyl]-2-Piperazinone, Nutlin 3a
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
nutlin-3a
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -130 to -154° (c=0.5, CDCl3)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1CC(NCC1)=O)N2[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m0/s1
BDUHCSBCVGXTJM-WUFINQPMSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3