SML1932
A-1210477
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-(1,3-Dimethyl-5-((4-(4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl)phenoxy)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(2-morpholinoethyl)-3-(3-(naphthalen-1-yloxy)propyl)-1H-indole-2-carboxylic acid, 7-[5-[[4-[4-[(Dimethylamino)sulfonyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl]-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3-[3-(1-naphthalenyloxy)propyl]-1H-indole-2-carboxylic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(O)C(N1CCN2CCOCC2)=C(C3=C1C(C4=C(N(N=C4C)C)COC5=CC=C(C=C5)N6CCN(CC6)S(=O)(N(C)C)=O)=CC=C3)CCCOC7=C8C=CC=CC8=CC=C7.[H]Cl
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3