P0069
PRIMA-1
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2,2-Bishydroxymethyl-1-aza-bicyclo[2.2.2]octan-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC1(CO)N2CC[C@@H](CC2)C1=O
InChI
1S/C9H15NO3/c11-5-9(6-12)8(13)7-1-3-10(9)4-2-7/h7,11-12H,1-6H2
RFBVBRVVOPAAFS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.