N6658
Nutrient Mixture F-12 Ham
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Ham’s F-12
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Nutrient Mixture F-12 Ham, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
L-glutamine: yes
HEPES: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to culture Chinese hamster ovary cells overexpressing insulin receptor (CHO-IR)
- to culture LAN-1 cells
- to maintain SUM149, SUM159, SUM190, FC-IBC02, BCX010, and IBC3 cells
- with Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) media in a 1:1 ratio to culture oral cavity squamous cell carcinoma (OSCC) cell lines.
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1