I3390
IMDM
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IMDM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Terreno Dulbecco modificato di Iscove, liquid, sterile-filtered, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
phenol red: yes
L-glutamine: no
glucose: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1