51471C
Terreno Dulbecco modificato di Iscove
liquid
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
IMDM
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
with 4.0 mM L-glutamine, with 25 mM HEPES
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Componenti
phenol red: 15.93 mg/L
NaHCO3: 3024 mg/L
L-glutamine: 582 mg/L
HEPES: 5958 mg/L
sodium pyruvate: 110 mg/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?