N6908
Miscela nutriente F-10 Ham
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
F-10 di Ham
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Miscela nutriente F-10 Ham, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
L-glutamine: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
phenol red: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?