N2147
Miscela nutriente F-10 Ham
With HEPES, without sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
F-10 di Ham
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Miscela nutriente F-10 Ham, With 20 mM HEPES, without sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
pH
>7.2
Componenti
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Ricostituzione
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1