T2320
T0901317
≥98%
Sinonimo/i:
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-benzenesulfonamide
Saggio
≥98%
PM
481.3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(c1ccc(cc1)N(CC(F)(F)F)S(=O)(=O)c2ccccc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H12F9NO3S/c18-14(19,20)10-27(31(29,30)13-4-2-1-3-5-13)12-8-6-11(7-9-12)15(28,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-9,28H,10H2
SGIWFELWJPNFDH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCA1(19) , NR1H2(7376) , NR1H3(10062)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3