G5172
GW4064
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(3’-carboxy-2-chlorostilben-4-yl)oxymethyl-5-isopropylisoxazole
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)c1onc(c1COc2ccc(\C=C\c3cccc(c3)C(O)=O)c(Cl)c2)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C28H22Cl3NO4/c1-16(2)27-21(26(32-36-27)25-22(29)7-4-8-23(25)30)15-35-20-12-11-18(24(31)14-20)10-9-17-5-3-6-19(13-17)28(33)34/h3-14,16H,15H2,1-2H3,(H,33,34)/b10-9+
BYTNEISLBIENSA-MDZDMXLPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to investigate its ability to protect the livers of mice from lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammation and apoptosis
- to examine its capability to inhibit mucosal injury in ileum caused by lipopolysaccharide (LPS)
- to treat ileal explants
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?