Documenti fondamentali
SML1604
Sigma-Aldrich
NDB
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Benzamide, 2,6-dichloro-4-(dimethylamino)-N-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-N-(phenylmethyl)-, N-Benzyl-N-(3-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl)-2,6-dichloro-4-dimethylamino-benzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H28Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.42
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)C1=CC(Cl)=C(C(N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC(C(C)(C)C)=C(O)C=C3)=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C26H28Cl2N2O2/c1-26(2,3)20-13-18(11-12-23(20)31)30(16-17-9-7-6-8-10-17)25(32)24-21(27)14-19(29(4)5)15-22(24)28/h6-15,31H,16H2,1-5H3
IDACWMHIKWNAEO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NDB is a selective antagonist of human Farnesoid X receptor α (FXRα) that effectively modulates FXRα down-stream genes.
NDB is a selective antagonist of human Farnesoid X receptor α.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)