SML1638
VX-745
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(2,6-Dichlorophenyl)-2-(2,4-difluorophenylthio)-6H-pyrimido[1,6-b]pyridazin-6-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC1=C(SC2=NN(C=N3)C(C=C2)=C(C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C3=O)C=CC(F)=C1
InChI
1S/C19H9Cl2F2N3OS/c20-11-2-1-3-12(21)17(11)18-14-5-7-16(25-26(14)9-24-19(18)27)28-15-6-4-10(22)8-13(15)23/h1-9H
VEPKQEUBKLEPRA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MAPK14(1432)
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)