L-050
Lidocaine-D10 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])CC(=O)Nc1c(cccc1C)C
InChI
NNJVILVZKWQKPM-JKSUIMTKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- HPLC-MS/MS measurement of lidocaine in rat skin and plasma: A study utilized HPLC-MS/MS to measure Lidocaine concentrations in rat skin and plasma, demonstrating the method′s effectiveness for monitoring drug delivery from medicated plasters. This research supports the use of Lidocaine-D₁₀ as an internal standard for pharmacokinetic and bioanalytical assays, particularly in studies concerning topical anesthesia and pain relief applications (Matteo et al., 2020).
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)