G8048
GLP-1R agonist
≥98% (HPLC), powder, glucose homeostasis regulator
Sinonimo/i:
2-Quinoxalinamine, 6,7-dichloro-N-(1,1-dimethylethyl)-3-(methylsulfonyl)-, 6,7-dichloro-2-methylsulfonyl-3-N-tert-butylaminoquinoxaline (DMB), Compound 2
About This Item
Prodotti consigliati
product name
GLP-1R agonist, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
light brown-yellow
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H15Cl2N3O2S/c1-13(2,3)18-11-12(21(4,19)20)17-10-6-8(15)7(14)5-9(10)16-11/h5-6H,1-4H3,(H,16,18)
GNZCSGYHILBXLL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3