M4782
Mutanolisina
0.2 μm filtered, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥4000 units/mg protein (biuret)
PM
23 kDa
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This procedure may be used for Mutanolysin products.