Key Documents
L7386
Sigma-Aldrich
Lisostafina
≥500 units/mg protein, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Glicilglicina endopeptidasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
product name
Lisostafina, lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
Origine biologica
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥500 units/mg protein
PM
25 kDa
Composizione
Protein, 50-70% biuret
Confezionamento
pkg of (sold on basis of mg protein)
Solubilità
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Struttura chimica: peptide
Azioni biochim/fisiol
La lisostafina è una endopeptidasi zinco dipendente con un peso molecolare di circa 25 kDa. La lisostafina scinde i legami crociati della poliglicina nello strato di peptoglicano della parete cellulare di specie di Staphylococcus ; è risultata quindi utile per la lisi cellulare oltre che come potenziale agente terapeutico antimicrobico.
pH ottimale per l′attività: circa 7,5
Definizione di unità
Una unità ridurrà la torbidità (A620) di una sospensione di cellule di Staphylococcus aureus da 0,250 a 0,125 in 10 minuti a pH 7,5 a 37 °C in una miscela di reazione di 6,0 mL.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Lisbeth Drozd Lund et al.
PloS one, 11(2), e0149092-e0149092 (2016-02-13)
Staphylococcus aureus is a major human pathogen that has evolved very efficient immune evading strategies leading to persistent colonization. During different stages of growth, S. aureus express various surface molecules, which may affect the immune stimulating properties, but very little
Ian R Monk et al.
Nature communications, 10(1), 3067-3067 (2019-07-13)
WalKR (YycFG) is the only essential two-component regulator in the human pathogen Staphylococcus aureus. WalKR regulates peptidoglycan synthesis, but this function alone does not explain its essentiality. Here, to further understand WalKR function, we investigate a suppressor mutant that arose
Judy J J Ou et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 6, 187-187 (2017-01-14)
Background:Staphylococcus aureus (S. aureus) small colony variants (SCVs) can survive within the host intracellular milieu and are associated with chronic relapsing infections. However, it is unknown whether host invasion rates and immune responses differ between SCVs and their wild-type counterparts.
Catherine Bennett et al.
International forum of allergy & rhinology, 9(8), 918-925 (2019-06-05)
Chronic rhinosinusitis (CRS) is a common disease, often refractory to conventional antimicrobial treatment. In this study we investigate the antimicrobial and anti-inflammatory effects of adding kappa-carrageenan to a commercially available sinus rinse. Kappa-carrageenan was added to Flo CRS and Flo
Igor Belyansky et al.
The Journal of surgical research, 171(2), 409-415 (2011-06-24)
Lysostaphin (LS), a naturally occurring Staphylococcal endopeptidase, has the ability to penetrate biofilm, and has been identified as a potential antimicrobial to prevent mesh infection. The goals of this study were to determine if LS adhered to porcine mesh (PM)
Protocolli
GenElute Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.