Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
L4919
Sigma-Aldrich
Lisozima
BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
Mucopeptide N-acetilmuramoil idrolasi, Muramidasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
chicken egg white
Livello qualitativo
Grado
for molecular biology
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥40,000 units/mg protein
PM
single-chain 14.3 kDa
Composizione
Protein, ≥90%
tecniche
cell based assay: suitable
Compatibilità
suitable for cell lysis
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Lysozyme is abundantly found in animal and plant kingdoms. It is a natural food preservative and also found to be present in specific bacterial cell walls. Lysozyme is usually present in tears, milk, urine and saliva.
Applicazioni
Lysozyme from chicken egg white has been used:
  • in dielectric spectroscopy studies of dynamics of protein
  • as a control to measure the human lysozyme activity
  • as a supplement in soaking solution to treat lenses
L'enzima rompe le pareti cellulari dei batteri; è utilizzato per preparare gli sferoplasti.
Azioni biochim/fisiol
Il lisozima idrolizza i legami β(1→4) tra l′ acido N-acetilmurammico e i residui di N-acetil-D-glucosammina nel peptidoglicano e tra i residui di N-acetyl-D-glucosammina nella chitodestrina. Le cellule Gram-positive sono molto sensibili a questa idrolisi poiché le loro pareti cellulari hanno un'elevata percentuale di peptidoglicano. I batteri Gram-negativi sono meno sensibili in quanto posseggono una membrana esterna e hanno una percentuale inferiore di peptidoglicano. Tuttavia, queste cellule possono essere idrolizzate in presenza di EDTA che chela gli ioni metallici nella membrana esterna.
L'enzima è attivo in un ampio intervallo di pH (da 6,0 a 9,0). A pH 6,2, l'attività massima si osserva su una gamma più ampia di forze ioniche (da 0,02 a 0,100 M) rispetto a pH 9,2 (da 0,01 a 0,06 M).
Lysozymes participate in the defense mechanism. It has the ability to stimulate catalysis by bringing steric stress in the substrates.
Caratteristiche e vantaggi
  • Highly purified by repeated crystallization and dialysis
  • Each lot is use-tested for isolation of plasmid DNA from E. coli
Definizione di unità
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
Nota sulla preparazione
3× crystallized
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protein dynamics in a broad frequency range: Dielectric spectroscopy studies
Nakanishi M and Sokolov AP
Journal of Non-Crystalline Solids, 407, 478-485 (2015)
Natural Food Antimicrobial Systems (2000)
Metabolic engineering of probiotic Saccharomyces boulardii
Liu JJ, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 82(8), 2280-2287 (2016)
Corneal cell adhesion to contact lens hydrogel materials enhanced via tear film protein deposition
Elkins CM, et al.
Testing, e105512-e105512 (2014)
Jordi van Gestel et al.
Nature ecology & evolution, 3(8), 1184-1196 (2019-07-25)
Microbes are exposed to changing environments, to which they can respond by adopting various lifestyles such as swimming, colony formation or dormancy. These lifestyles are often studied in isolation, thereby giving a fragmented view of the life cycle as a
Articoli
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Protocolli
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
GenElute Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.