Key Documents
L2898
Sigma-Aldrich
Lisostafina
aseptically filled
Sinonimo/i:
Glicilglicina endopeptidasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Sterilità
aseptically filled
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Attività specifica
>500 units/mg protein
PM
25 kDa
Composizione
Protein, 40-70% biuret
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Chemical structure: peptide
Lysostaphin is mainly liberated as a proenzyme. It is highly stable at pH 4 and temperature 5°C.
Azioni biochim/fisiol
Lysostaphin exhibit a lytic action against Staphylococcus aureus. It possesses several functions of three major enzymes, such as, glycylglycine endopeptidase, endo-β-N-acetyl glucosamidase and N-acteyl muramyl-L-alanine amidase. Lysostaphin can be used to treat antibiotic-resistant staphylococcal infections. Lysostaphin being an antistaphylococcal agent, can be used as a preservative in the food industry and in clinical labs for rapid screening.
La lisostafina è una endopeptidasi zinco dipendente con un peso molecolare di circa 25 kDa. La lisostafina scinde i legami crociati della poliglicina nello strato di peptoglicano della parete cellulare di specie di Staphylococcus ; è risultata quindi utile per la lisi cellulare oltre che come potenziale agente terapeutico antimicrobico.
pH ottimale per l′attività: circa 7,5
Definizione di unità
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH 7.5 at 37 °C in a 6.0 ml reaction mixture.
Nota sulla preparazione
Prepared from L 7386
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Mutanolisina free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
SAE0092
Mutanolisina
Mutanolisina Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
SRE0007
Mutanolisina
Lisozima BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L4919
Lisozima
Lisozima powder or granules, ≥90 %, ≥39,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L6876
Lisozima
Levamisol VETRANAL®, analytical standard
Supelco
31742
Levamisol
Lysostaphin: an antistaphylococcal agent
Kumar J K
Applied Microbiology and Biotechnology, 80(4), 555-561 (2008)
Shaw R Gargis et al.
Applied and environmental microbiology, 76(20), 6944-6946 (2010-08-24)
Resistance to lysostaphin, a staphylolytic glycylglycine endopeptidase, is due to a FemABX-like immunity protein that inserts serines in place of some glycines in peptidoglycan cross bridges. These modifications inhibit both binding of the recombinant cell wall targeting domain and catalysis
Igor Belyansky et al.
The American surgeon, 77(8), 1025-1031 (2011-09-29)
Mesh and wound infections during hernia repair are predominantly caused by Staphylococcus aureus. Human acellular dermis (HAD) is known to lose its integrity in the face of large bacterial loads. The goal of this study was to determine if lysostaphin
Yuliya Yurko et al.
Surgical innovation, 19(1), 20-26 (2011-07-12)
Naturally occurring antimicrobial peptides are possibly the "next frontier" in infection prevention. Binding them to mesh could reduce the rate of mesh infections. This study identifies an antimicrobial agent capable of significant antibacterial activity when bound to mesh. Lysozyme, human
Lysostaphin and clarithromycin: a promising combination for the eradication of Staphylococcus aureus biofilms.
A Aguinaga et al.
International journal of antimicrobial agents, 37(6), 585-587 (2011-04-19)