M3440
Mutanolysin Assay Substrate
lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Mutanolysin Assay Substrate, (Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.)
Livello qualitativo
Forma fisica
(Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.)
Confezionamento
vial of 10 assays
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocolli
This procedure may be used for Mutanolysin products.