Key Documents
G3626
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(β-naphthylamide)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Solubilità
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3/c16-13(15(19)20)7-8-14(18)17-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8,16H2,(H,17,18)(H,19,20)
XWCSDVVHAXLZNL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3