Documenti fondamentali
L7773
Sigma-Aldrich
Lisozima
aseptically filled
Sinonimo/i:
Mucopeptide N-acetilmuramoil idrolasi, Muramidasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Sterilità
aseptically filled
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
enzyme activity
≥40000 units/mg protein
PM
single-chain 14.3 kDa
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
chicken ... LYZ(396218)
Applicazioni
L'enzima rompe le pareti cellulari dei batteri; è utilizzato per preparare gli sferoplasti.
Azioni biochim/fisiol
Il lisozima idrolizza i legami β(1→4) tra l′ acido N-acetilmurammico e i residui di N-acetil-D-glucosammina nel peptidoglicano e tra i residui di N-acetyl-D-glucosammina nella chitodestrina. Le cellule Gram-positive sono molto sensibili a questa idrolisi poiché le loro pareti cellulari hanno un'elevata percentuale di peptidoglicano. I batteri Gram-negativi sono meno sensibili in quanto posseggono una membrana esterna e hanno una percentuale inferiore di peptidoglicano. Tuttavia, queste cellule possono essere idrolizzate in presenza di EDTA che chela gli ioni metallici nella membrana esterna.
L'enzima è attivo in un ampio intervallo di pH (da 6,0 a 9,0). A pH 6,2, l'attività massima si osserva su una gamma più ampia di forze ioniche (da 0,02 a 0,100 M) rispetto a pH 9,2 (da 0,01 a 0,06 M).
Definizione di unità
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
Nota sulla preparazione
Prepared from L6876
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Zhe Wang et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(4), 1186-1195 (2013-01-11)
High-resolution inelastic X-ray scattering was used to investigate the collective vibrational excitations in hydrated lysozyme powders as a function of hydration level and temperature. It is found that the samples with strong enzymatic function are "soft", in the sense that
Sven O Dahms et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 69(Pt 2), 284-297 (2013-02-07)
Heavy-atom clusters (HA clusters) containing a large number of specifically arranged electron-dense scatterers are especially useful for experimental phase determination of large complex structures, weakly diffracting crystals or structures with large unit cells. Often, the determination of the exact orientation
Yashwanth Ashok et al.
Methods in enzymology, 520, 175-198 (2013-01-22)
G-protein-coupled receptors (GPCRs) represent a major class of receptors through which a number of signals ranging from photons to large glycoprotein hormones are recognized. Human genome encodes about 800 GPCRs, yet very little structural information is available on this class
Masaki Honda et al.
Transplantation, 95(4), 551-558 (2013-02-21)
Neutrophils are considered responsible for the pathophysiologic changes during hepatic ischemia-reperfusion (I/R) injury; however, few studies have examined real-time intravital neutrophil recruitment. Here, we show a method for imaging the neutrophil recruitment in hepatic I/R injury using two-photon laser scanning
Tao G Dong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(7), 2623-2628 (2013-01-31)
Type VI protein secretion system (T6SS) is important for bacterial competition through contact-dependent killing of competitors. T6SS delivers effectors to neighboring cells and corresponding antagonistic proteins confer immunity against effectors that are delivered by sister cells. Although T6SS has been
Articoli
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Protocolli
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.