L4025
Liticasi
lyophilized powder, ≥200 units/mg solid
Sinonimo/i:
(1,3)-β-D-Glucan endohydrolase, 1,3-β-Glucan glucohydrolase, Bacterial lyticase, Lysing enzyme
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Arthrobacter luteus)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥200 units/mg solid
tecniche
cell based assay: suitable
Compatibilità
suitable for cell lysis
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
- as a component in spheroplasting buffer to prepare yeast nuclear extracts
- for digestion in sample preparation for β-glucan enzymatic assay using yeast
- to lyse cells for RNA isolation
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.