Documenti fondamentali
04963
Sigma-Aldrich
Lyticase
≥500 U/mL
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Stato
liquid
viscous liquid
Attività specifica
≥500 U/mL
Solubilità
H2O: 1:10, clear, colorless to very faintly green
Compatibilità
corresponds for SDS-PAGE
Temperatura di conservazione
−20°C
Definizione di unità
1U corresponds to the amount of enzyme which decreases the absorbance at 800 nm by 0.001 per minute at pH 7.5 and 25 C (Yeast, Cat. No. 51475, as substrate).
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.