Key Documents
P8038
Sigma-Aldrich
Proteinasi, batterica
Type XXIV, 7.0-14.0 units/mg solid, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Proteinasi, Peptidasi A Subtilo, Proteasi, Proteasi alcalina
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
Tipo
Type XXIV
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≤0.05 Kunitz units/mg solid RNase
≤5.0 Kunitz units/mg solid DNase
7.0-14.0 units/mg solid
PM
27 kDa
Purificato mediante
crystallization
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Specificità
La subtilisina A fa parte della famiglia delle endoproteasi a serina S8. Ha ampia specificità con preferenza per grandi residui privi di carica in posizione P1. Idrolizza proteine native e denaturate ed è attivo in ambiente alcalino.
Applicazioni
L′enzima di Sigma è stato usato per ottimizzare il rilascio di tutte le popolazioni mitocondriali da tessuto ventricolare omogeneizzato di cuore di ratto. È stato usato, inoltre, nel trattamento pre-ibridazione di campioni di fegato fissati in formalina, inclusi in paraffina per il rilevamento del DNA umano e virale.
Questo è un enzima proteolitico isolato dalla fermentazione del Bacillus licheniformis. È una endoproteasi a serina con estesa specificità nei confronti di proteine native e denaturate attiva in condizioni alcaline. Il prodotto P8038, noto anche come subtilisina Carlsberg, è stato usato per idrolizzare le cellule cardiache per lo studio del silenziamento dell′NHE1 mitocondriale cardiaco.
Azioni biochim/fisiol
La proteinasi catabolizza le proteine per idrolisi dei legami peptidici. Le proteasi sono inattivate da inibitori dei siti attivi serinici come il fenilmetilsolfonil fluoruro (PMSF) e il diisopropilfluorofosfato.
Proprietà fisiche
La subtilisina è una catena polipeptidica singola non glicosilata senza legami disolfuro con un peso molecolare di circa 27 kDa.
Definizione di unità
Una unità idrolizzerà la caseina per produrre l′equivalente di colore di 1,0 μmole (181 μg) di tirosina al minuto a pH 7,5 e a 37 °C (colore dal reagente Folin-Ciocalteu).
Risultati analitici
Analisi degli aminoacidi e isoelettrofocalizzazione coerenti con la subtilisina Carlsberg.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Heena Kumra et al.
PLoS biology, 16(7), e2004812-e2004812 (2018-07-24)
Fibronectin (FN) exists in two forms-plasma FN (pFN) and cellular FN (cFN). Although the role of FN in embryonic blood vessel development is well established, its function and the contribution of individual isoforms in early postnatal vascular development are poorly
Sharon L Barrans et al.
British journal of haematology, 117(2), 322-332 (2002-04-26)
Diffuse large B-cell lymphomas (DLBCL) are a heterogeneous group of tumours, varying in clinical features, immunophenotype and cytogenetics. The aim of this study was to investigate the prognostic significance of BCL6 gene rearrangement at the 3q27 locus in patients with
Dominik J Fiegle et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 7, 624776-624776 (2021-02-05)
Chronic heart failure (HF) in adults causes remodeling of the cardiomyocyte transverse tubular system (t-system), which contributes to disease progression by impairing excitation-contraction (EC) coupling. However, it is unknown if t-system remodeling occurs in pediatric heart failure. This study investigated
Joseph W Starnes et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 102(5), 1793-1798 (2007-02-17)
Exercise provides cardioprotection against ischemia-reperfusion injury, a process involving mitochondrial reactive oxygen species (ROS) generation and calcium overload. This study tested the hypotheses that isolated mitochondria from hearts of endurance-trained rats have decreased ROS production and improved tolerance against Ca(2+)-induced
N V Naoumov et al.
Journal of clinical pathology, 41(7), 793-798 (1988-07-01)
A rapid and reproducible technique for in situ hybridisation, using biotin labelled probes for the Y chromosome, human DNA, hepatitis B virus DNA and cytomegalovirus DNA on formalin fixed, paraffin embedded liver tissue, was developed. The degree of proteolytic digestion