Documenti fondamentali
P3910
Sigma-Aldrich
Proteasi
lyophilized powder, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Sinonimo/i:
Proteinasi, Subtilisina A
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.84
Stato
lyophilized powder
Qualità
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
PM
27 kDa
applicazioni
food and beverages
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Specificità
La subtilisina A fa parte della famiglia delle endoproteasi a serina S8. Ha ampia specificità con preferenza per i grandi residui neutri in posizione P1. Idrolizza proteine native e denaturate ed è attiva in ambiente alcalino.
Applicazioni
Questo è un enzima proteolitico isolato dalla fermentazione del Bacillus licheniformis. È una endoproteinasi a serina con estesa specificità nei confronti di proteine native e denaturate, attiva in ambiente basico. Da usarsi nel saggio delle fibre alimentari totali (TDF-100A).
Azioni biochim/fisiol
La proteasi catabolizza le proteine per idrolisi dei legami peptidici. Le proteasi sono inattivate da inibitori dei siti attivi serinici come il fenilmetilsolfonil fluoruro (PMSF) e il diisopropilfluorofosfato.
Proprietà fisiche
La subtilisina è una catena polipeptidica singola non glicosilata senza legami disolfuro con un peso molecolare di circa 27 kDa.
Definizione di unità
Una unità idrolizzerà la caseina per produrre l′equivalente di colore di 1,0 μmole (181 μg) di tirosina al minuto a pH 7,5 e a 37°C (colore sviluppato con il reattivo di Folin-Ciocalteu).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Micaela Vannini et al.
Polymers, 13(7) (2021-04-04)
With the aim to fully exploit the by-products obtained after the industrial extraction of starch from sweet potatoes, a cascading approach was developed to extract high-value molecules, such as proteins and pectins, and to valorize the solid fraction, rich in
Lisete Paiva et al.
Marine drugs, 16(8) (2018-07-28)
This study evaluates, for the first time, the seasonal (winter and summer) and geographical (São Miguel⁻SMG and Santa Maria⁻SMA Islands) variability of Fucus spiralis (Fs) biochemical composition (dry weight basis) and antioxidant properties. Protein and carbohydrates presented higher values in
Yong Zhuo et al.
Journal of animal science and biotechnology, 11, 47-47 (2020-05-20)
This study aimed to investigate the impacts of guar gum and cellulose as the source of dietary fiber during gestation on the reproductive performance of sows. A total of 210 sows (parities 3-6) were randomly allocated into six diets (n = 35)
H Ikemura et al.
The Journal of biological chemistry, 262(16), 7859-7864 (1987-06-05)
Subtilisin E, an alkaline serine protease of Bacillus subtilis 168, is first produced as a precursor, pre-pro-subtilisin, which consists of a signal peptide for protein secretion (pre-sequence) and a peptide extension of 77 amino acid residues (pro-sequence) between the signal
Tadashi Nakai et al.
The Journal of biological chemistry, 287(9), 6530-6538 (2012-01-12)
Quinohemoprotein amine dehydrogenase (QHNDH), an αβγ heterotrimer present in the periplasm of several Gram-negative bacteria, catalyzes the oxidative deamination of various aliphatic amines such as n-butylamine for assimilation as carbon and energy sources. The γ subunit of mature QHNDH contains