Key Documents
SRE0018
Sigma-Aldrich
Liticasi
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥2000 units/mg protein
Sinonimo/i:
Lyticase from Arthrobacter luteus
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Origine biologica
bacterial (Arthrobacter luteus)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥2000 units/mg protein
Composizione
Protein, ≥20% biuret
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
La liticasi idrolizza il poli-β(1→3)-glucosio come ad esempio il glucano delle pareti cellulari del lievito.
Definizione di unità
Un′unità produce una ΔA800 di 0,001 al minuto a pH 7,5 a 25 °C usando una sospensione di lievito come substrato in 3 mL di miscela di reazione.
Altre note
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Louis Dacquay et al.
G3 (Bethesda, Md.), 7(6), 1799-1809 (2017-04-30)
Actively proliferating cells constantly monitor and readjust their metabolic pathways to ensure the replenishment of phospholipids necessary for membrane biogenesis and intracellular trafficking. In
Protocolli
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.