M0876
L-Methionine sulfone
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
L-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Methionine sulfone,
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
275 °C
applicazioni
detection
peptide synthesis
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ggt1(116568)
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
LC/MS Analysis of L-Methionine Sulfoximine and Sulfone on Ascentis® Express OH5
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.