T0625
Taurina
≥99%
Sinonimo/i:
Acido 2-amminoetanosolfonico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Taurina, ≥99%
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Colore
white
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902)
rat ... Ppm1a(24666)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2