06720
2-Aminoethyl hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Sulfuric acid mono 2-aminoethylester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (T)
Punto di fusione
277 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCOS(O)(=O)=O
NCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO4S/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
WSYUEVRAMDSJKL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?