361771
3-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzyl isocyanate
95%, contains ≤200 ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
3-Isopropenyl-α,α′-dimethylbenzyl isocyanate, m -Isoprenyl-α,α′-dimethylbenzyl isocyanate
Saggio
95%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
838 °F
contiene
≤200 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. ebollizione
268-271 °C (lit.)
Densità
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-10(2)11-6-5-7-12(8-11)13(3,4)14-9-15/h5-8H,1H2,2-4H3
ZVEMLYIXBCTVOF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?