Key Documents
270881
Sigma-Aldrich
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate
99%
Sinonimo/i:
3-sulfino-L-alanine
About This Item
Formula condensata:
HO2SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +24°, c = 1 in 1 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
163 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
YQIXTMZYGQXTCZ-DKWTVANSSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Taurina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0625
Taurina