Documenti fondamentali
1.06126
Millipore
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate
buffer substance MES
Sinonimo/i:
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate, MES
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161703
Numero indice EU:
224-632-3
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
powder
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
>300 °C
Solubilità
80 g/L
Densità bulk
570 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
buffer substance MES
Applicazioni
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate buffer substance MES. CAS 145224-94-8, pH 3.6 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Risultati analitici
Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance)≥ 99 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.05Chloride (Cl)≤ 0.005 %Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.005 %Water (according to Karl Fischer)7.0 - 9.0 %Biological buffer, pKa at 20 °C6.15
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8