M5379
L-metionina sulfoximina
suitable for cell culture
Sinonimo/i:
L-S-(3-ammino-3-carbossipropil)-S-metilsulfoximina
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
>210 °C (dec.) (lit.)
Compatibilità
suitable for molecular biology
Stringa SMILE
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Applicazioni
L′impiego di livelli elevati di MSX può incrementare la produttività e la stabilità della produzione in varie linee cellulari GS CHO ricombinanti e GS–CHOK1SV senza compromettere la qualità del prodotto. Questi risultati hanno importanti implicazioni nel miglioramento dell′efficacia e dell′affidabilità dei processi di coltura cellulare industriali impiegati nella produzione dei farmaci biologici.
L′MSX, un potente convulsivante, ha dato prova di esercitare un effetto specifico e rilevante sulle dinamiche della glutammina in colture di astrociti corticali primari. Questo ne fa un composto prezioso per studiare e modulare i processi connessi alla glutammina nelle colture cellulari.
Azioni biochim/fisiol
Stoccaggio e stabilità
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
LC/MS Analysis of L-Methionine Sulfoximine and Sulfone on Ascentis® Express OH5
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.