G6526
D-Glucose 6-phosphate potassium salt
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
Sinonimo/i:
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate potassium salt, Robison ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
Cationi in tracce
K: 10.16-15.88% (ICP anhydrous)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K].OC1OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;
UTZCQRPSJJQUEE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.