G6893
α-D-Glucose 1,6-bisphosphate potassium salt hydrate
synthetic, ≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
α-D-Glucose 1,6-diphosphate potassium salt hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
powder or crystals
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless (OECD Test Guideline 105)
Cationi in tracce
K: 28.5-33.5% (ICP)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14O12P2.4K/c7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;;;;/h2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;/m1..../s1
OVRXVCAVDXBPQT-QMKHLHGBSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?