Documenti fondamentali
G7375
Sigma-Aldrich
D-Glucose 6-phosphate dipotassium salt hydrate
Sigma Grade, 98-100% dry basis (enzymatic)
Sinonimo/i:
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate dipotassium salt, Robison ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11K2O9P · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.32 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
Sigma Grade
Livello qualitativo
Saggio
98-100% dry basis (enzymatic)
Stato
powder
Impurezze
<4 methanol (GC)
Colore
white
Cationi in tracce
K: 20.4 -26.1% (dry basis)
P: <0.1%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);;
OSJCIPGPFUZJML-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Glucose is converted to D-Glucose 6-phosphate by phosphorylation of the 6′ carbon by either hexokinase or glucokinase in liver cells. D-Glucose 6-phosphate can be stored in the liver or muscle tiβue as glycogen until the body needs additional glucose where it will be proceβed by glycogen phosphorylase and released.
Qualità
usually 2-4 H2O/mole
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Berg, J. M.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
Articoli
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.