Documenti fondamentali
346764-M
Millipore
α-D-Glucose-6-phosphate, Monosodium Salt
Sinonimo/i:
α-D-Glucose-6-phosphate, Monosodium Salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12NaO9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (enzymatic)
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
OBHLNVXMRZXIII-BTVCFUMJSA-M
Descrizione generale
A glycolytic intermediate that also acts as a competitive and reversible inhibitor of hexokinase. Useful in creating an ATP-regenerating system. Causes the release of mitochondrially bound hexokinase in muscle.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 6 weeks at -20°C.
Altre note
Montero-Lomeli, M., and de Meis, L. 1992. J. Biol. Chem.267, 1829.
Rose, I.A., and Warms, J.V. 1967. J. Biol. Chem.242, 1635.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodio cloruro BioXtra, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
S7653
Sodio cloruro