G1544
Anti-GFP, N-terminal antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Green Fluorescent Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1.0-2.5 μg using GFP fusion protein from transfected mammalian cell lysates
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using 3-6 ng of purified GFP fusion proteins expressed in mammalian cell extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- in immunoblotting
- in the histochemistry and immunohistochemistry
- in the immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?