MAB3580
Anticorpo anti-proteina a fluorescenza verde (GFP)
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
GFP, eGFP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocitochimica: 1:500-1:1.000
Immunoistochimica: 1:500-1:1,000 su tessuti fissati con paraformaldeide, con un'incubazione over night utilizzando DAB potenziato con Nichel per il rilevamento. ll metodo di permeabilizzazione suggerito è Triton X-100 allo 0.5%. Il tampone di bloccaggio raccomandato è PBS contenente BSA e siero proveniente dall'ospite dell'anticorpo secondario. Il tampone di diluizione raccomandato è PBS contenente 1 mg/mL di BSA.
ELISA: 1:1,000-1:2,000 in un test diretto.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Descrizione del bersaglio
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2