06-896
Anti-GFP (Green Fluorescent Protein) Antibody
Upstate®, from chicken
Sinonimo/i:
Green fluorescent protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
This antibody was reported to show positive immunostaining in cells transfected with an expression vector encoding Green Fluorescent Protein.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualità
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected Green Fluorescent Protein from 50 μg of rat brain lysate containing 25 ng of purified Green Fluorescent Protein (Catalog # 14-392). A previous lot of this antibody also detected a GFP-fusion protein from a transfected E. coli cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage.
Risultati analitici
Rat brain lysate, cells expressing GFP protein.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1